293369
3-Aminopiperidine dihydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NC1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
Clé InChI
GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Reactant for synthesis of substituted quinolones with reduced phototoxic risk
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable