Principaux documents
293067
Sigma-Aldrich
Succinonitrile-d4
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
NCCD2CD2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
49-56 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
IAHFWCOBPZCAEA-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup