Principaux documents
291013
Sigma-Aldrich
Chlorotriisobutylsilane
97%
Synonyme(s) :
Triisobutylchlorosilane, Triisobutylsilyl chloride
5 G
145,00 €
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
145,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHCH2]3SiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.88
Beilstein:
2409275
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-10(2)7-14(13,8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clé InChI
TZPZCTBZJKZFGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorotriisobutylsilane can be used as an intermediate in the synthesis of:
  • Silicon (IV) phthalocyanines, which are used as photosensitizers for the photodynamic inactivation of bacteria.[1]
  • Poly(4-alkylthiazole) polymers exhibiting optical and electronic properties.[2]
  • Bis(trialkylsilyl oxide) based silicon phthalocyanines applicable as ternary additives in organic photovoltaics.[3]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Bis (trialkylsilyl oxide) Silicon Phthalocyanines: Understanding the Role of Solubility in Device Performance as Ternary Additives in Organic Photovoltaics
Vebber MC, et al.
Langmuir, 36(10), 2612-2621 (2020)
Octacationic and axially di-substituted silicon (IV) phthalocyanines for photodynamic inactivation of bacteria
van de Winckel E, et al.
Dyes and Pigments, 145, 239-245 (2017)
Toward n-type analogues to poly (3-alkylthiophene) s: influence of side-chain variation on bulk-morphology and electron transport characteristics of head-to-tail regioregular poly (4-alkylthiazole) s
Jager J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(13), 2587-2597 (2016)