289256
Erbium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Erbium chloride hexahydrate, Erbium trichloride hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.