212881
Europium chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Europium chloride hexahydrate, Europium trichloride hexahydrate, Europium(3+) chloride hexahydrate
112,00 €
About This Item
112,00 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Impuretés
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
AWDWVTKHJOZOBQ-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.