289167
Thulium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Thulia, Thulium oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thulium
Chaîne SMILES
O=[Tm]O[Tm]=O
InChI
1S/3O.2Tm
Clé InChI
CWEYWFRFCUNVEY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.