Key Documents
253952
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Tb4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
747.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
Clé InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.