Principaux documents
288462
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Phosphorus(III) bromide
10 G
72,30 €
50 G
240,00 €
72,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
72,30 €
50 G
240,00 €
About This Item
Formule linéaire :
PBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
72,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.27 psi ( 54 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.697 (lit.)
pb
175 °C (lit.)
Pf
−41.5 °C (lit.)
Densité
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Clé InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Phosphorus tribromide (PBr3) is a phosphorus halide that can be used as a reactive phosphorylating agent for the formation of multifunctional thiophenes.[1]
Application
PBr3 can be used as an acceptor molecule in the formation of donor-acceptor complexes.[2] It can also be used in the phosphorylation of arylphospholes which can further be utilized in the synthesis of phosphonic amides.[3]
À utiliser avec
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Site-selective phosphorylation of arylphospholes through reaction with phosphorus tribromide
Keglevich G, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 643(11), 32-38 (2002)
Donor-acceptor complexes between organoamines and phosphorus tribromide
Muller G, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 56(11), 1163-1171 (2001)
Phosphorylation of 2-(3-methyl-1, 3-diazabuten-1-yl)-3-ethoxycarbonylthiophenes with phosphorus (III) halides
Pinchuk AM, et al.
Heteroatom Chem., 12(7), 641-651 (2001)
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'