Principaux documents
28217
Sigma-Aldrich
DL-β-Homophenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-3-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro Beilstein :
2938025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
OFVBLKINTLPEGH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable