280046
1-Iodoundecane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4849 (lit.)
Point d'ébullition
125-130 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C11H23I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
Clé InChI
FKUQOQPBCHJHAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter