Documents
278432
Sigma-Aldrich
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]morpholine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4582 (lit.)
Point d'ébullition
93-94 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CCN1CCOCC1