Principaux documents
276162
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-1-propene, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH=CHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 276162, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5573 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
Densité
2 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Clé InChI
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
Application
1,3-Dibromo-1-propene is a synthetic building block[1] and has been used in the preparation of 3-bromo-3-phenoxy-1-palladacyclobutane[2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)