Principaux documents
275913
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron(II)
98%
Synonyme(s) :
1,3,5,7-Cyclooctatetraeneiron tricarbonyl, Cyclooctatetraenetricarbonyliron, NSC 167370, NSC 168049
About This Item
Formule linéaire :
C8H8Fe(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
93-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8.3CO.Fe/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;3*1-2;/h1-8H;;;;/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-;;;;
Clé InChI
XAOCYVWRKJTXOL-CJNMVQMASA-N
Application
Catalyst for:
  • Light-driven hydrogen generation via reduction of water
  • Growth of multiwalled carbon nanotubes
  • Tandem isomerization-aldol condensation of allylic alcohols
  • Hydrogenation of anthracene and nitrogen heterocycles under water-gas shift conditions
Used:
  • For VPE-growth of iron-doped indium phosphide by metal organic chemical vapor deposition (MOCVD)
  • As sensitizer for isomerization of norbornadiene in solar-energy storage
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable