Principaux documents
275700
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorohexafluoro-2-butene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C(Cl)=C(Cl)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
8 (vs air)
Pression de vapeur
4.42 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.3458 (lit.)
pb
66-68 °C (lit.)
Densité
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(\Cl)=C(/Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C4Cl2F6/c5-1(3(7,8)9)2(6)4(10,11)12/b2-1+
Clé InChI
XDIDQEGAKCWQQP-OWOJBTEDSA-N
Description générale
The pure cis- and trans-isomers of 2,3-dichlorohexafluoro-2-butene were separated when 2,3-dichlorohexafluoro-2-butene (mixture of cis and trans) reacted with dry diglyme and sodium borohydride and was hydolyzed. The isomers were purified by preparative vapor phase chromatography technique.
À utiliser avec
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
THE PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF cis-AND trans-2-HYDRO-3-CHLOROHEXAFLUORO-2-BUTENE.
Burton DJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 635-636 (1966)