Principaux documents
275530
Sigma-Aldrich
(2-Pyrimidylthio)acetic acid
98%
5 G
51,70 €
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
51,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Pf
204 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
thioether
Chaîne SMILES 
OC(=O)CSc1ncccn1
InChI
1S/C6H6N2O2S/c9-5(10)4-11-6-7-2-1-3-8-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Clé InChI
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-N
Application
(2-Pyrimidylthio)acetic acid was used in the synthesis of diorganotin(IV)-oxo-carboxylates by reacting with diorganotin(IV) oxide[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Syntheses, spectroscopic characterizations and crystal structures of diorganotin (IV)-oxo-carboxylates with 2-pyrazinecarboxylic acid or (2-pyrimidylthio) acetic acid.
Journal of Coordination Chemistry, 59(12), 1335-1347 (2006)