Principaux documents
273244
Sigma-Aldrich
3′-Methylacetanilide
98%
Synonyme(s) :
m-Acetotoluidide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
16 mmHg ( 163 °C)
Essai
98%
pb
303 °C (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The IR spectra and the structural data of 3′-methylacetanilide was studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wioleta Rmiszek-Lindert et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 64(Pt 11), o599-o603 (2008-11-08)
Molecules of the title compounds, 3'-methylacetanilide [or N-(m-tolyl)acetamide], C(9)H(11)NO, (I), and N-benzylthioacetamide, C(9)H(11)NS, (II), are connected by a framework of intermolecular N-H...O and N-H...S hydrogen bonds, respectively, forming chains with the graph-set description C(4), which run along the b axis.