Principaux documents
273120
Sigma-Aldrich
(1S,E)-(−)-Camphorquinone 3-oxime
99%
Synonyme(s) :
anti-(1S)-(−)-Camphorquinone 3-oxime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −200°, c = 1 in ethanol
Pf
154-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=N\O
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7+/t6-,10+/m0/s1
Clé InChI
YRNPDSREMSMKIY-MTPPGBDRSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves