Principaux documents
271330
Sigma-Aldrich
2-Allyl-2-methyl-1,3-cyclopentanedione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
61-62 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
ketone
Chaîne SMILES 
CC1(CC=C)C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-6-9(2)7(10)4-5-8(9)11/h3H,1,4-6H2,2H3
Clé InChI
MCOMBKZMVPQQKK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Allyl-2-methyl-1,3-cyclopentanedione was used in the synthesis of copolymers containing pendant substituted 5-membered rings as side groups by undergoing copolymerization with ethylene[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dong Z and Ye Z.
Polym. Chem., 3(2), 286-301 (2012)