270628
Cyclohexane
HPLC grade, ≥99.9%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
9 %
Impuretés
<0.010% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
80.7 °C
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 235 nm Amax: 0.09
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup