Principaux documents
268348
Sigma-Aldrich
3-Oxoadipic acid
98%
Synonyme(s) :
β-Ketoadipic acid, 3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH2COCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
98%
Pf
124-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O