Principaux documents
267872
Sigma-Aldrich
(2S,4S)-(+)-Pentanediol
99%
Synonyme(s) :
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol, [S-(S*,S*)]-(+)-2,4-Pentanediol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Beilstein:
4123490
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
99%
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +39.8°, c = 10 in chloroform
Pf
45-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
GTCCGKPBSJZVRZ-WHFBIAKZSA-N
Application
Optically active reagent used to prepare NIP-101, a potent calcium antagonist.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R Sakoda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2370-2376 (1992-09-01)
Six optical isomers of 2-(4-diphenylmethyl-1-piperazinyl)ethyl 5-(4,6-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-yl)-1,4-dihydro-2, 6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3-pyridinecarboxylate dihydrochloride (NIP-101, 1.2HCl.2H2O), a potent calcium antagonist, were successfully prepared by using optically active (2R,4R)-(-)- and (2S,4S)-(+)-2,4-pentanediols, and cis-2,4-pentanediol and optically active (S)-(+)-2-methoxy-2-phenylethanol. Their proton nuclear magnetic resonance investigations demonstrate that the 1,3,2-dioxaphosphorinane