264784
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
98%
Synonyme(s) :
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
175 °C (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Clé InChI
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter