263842
Triacontane
98%
Synonyme(s) :
n-Triacontane
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
pb
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
64-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Clé InChI
JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable