Principaux documents
263729
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline hydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6N2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 263729, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
98%
Pf
200-202 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC1=NCCS1
InChI
1S/C3H6N2S.ClH/c4-3-5-1-2-6-3;/h1-2H2,(H2,4,5);1H
Clé InChI
CODJLHDDIDUKMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Metal complexing properties of 2-amino-2-thiazoline hydrochloride with H+, Mg2+, Ca2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+ and Zn2+ has been investigated[1]. 2-Amino-2-thiazoline hydrochloride is an anti-cancer molecule and charge distribution in it has been calculated with a quantum mechanic method[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Y G Smeyers et al.
Revista espanola de oncologia, 30(4), 515-518 (1983-01-01)
The charge distribution of anti-cancer molecules 4-thiazolidine-carboxylic acid and 2-amino-2-thiazoline hydrochloride was calculated with a CNDO/2 semiempiral quantum mechanic method. The activity seems to be related with the formation of Zn2+ and Mn2+ ions. Both molecules show local isosterism, origin
Metal complexing ability of two inducers of reverse transformation.
Huang Z-X, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 56, 41-44 (1981)