Documents
249742
Sigma-Aldrich
Triosmium dodecacarbonyl
98%
Synonyme(s) :
Osmium carbonyl, tri-Osmium dodecacarbonyl
About This Item
Formule linéaire :
Os3(CO)12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
906.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: osmium
reagent type: catalyst
Pf
224 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
Clé InChI
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)