Key Documents
262323
Sigma-Aldrich
Borane 4-methylmorpholine complex
97%
Synonyme(s) :
4-Methylmorpholine-borane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H14BNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
42-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
[BH3-][O+]1CCN(C)CC1
InChI
1S/C5H14BNO/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-5H2,1,6H3
Clé InChI
LCJPHDKSLJEBCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
  • Labeling oligosaccharides for quantitative mass spectrometry
  • Analysis of sugar markers associated with Bacillus anthracis spores after culture
  • Synthesis of sulfated red seaweed galactan derived disaccharide alditol
  • Analysis of sulfated galactans from red algae by reductive hydrolysis and mild methanolysis by HPLC
Reactant for methanolic cleavage
Used in reductive pyrolysis of carrageenan by high performance anion-exchange chromatography
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges