Principaux documents
180203
Sigma-Aldrich
Borane morpholine complex
95%
Synonyme(s) :
Morpholineborane, NSC 93813, Trihydro(morpholine-N4)boron
5 G
46,50 €
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
46,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H12BNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
97-99 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
B.C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO.BH3/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H3
Clé InChI
IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Ethanolysis producing a reducing system
  • Being a reducing agent for synthesis of Rh nanoparticle / carbon nanotube catalysts
  • Stereoselective and regioselective reduction of steroidal ketones
  • Methanolic cleavage
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna L Brown et al.
Nanoscale research letters, 13(1), 208-208 (2018-07-15)
High-density inorganic nanoparticles have shown promise in medical applications that utilize radiation including X-ray imaging and as radiation dose enhancers for radiotherapy. We have developed an aqueous synthetic method to produce small (~ 2 nm) iridium nanoparticles (IrNPs) by reduction of iridium(III)
Sibel Eken Korkut et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(7), 8130-8139 (2020-01-28)
A novel ternary nanocomposite, mesoporous graphitic carbon nitride/black phosphorus-AgPd (denoted mpg-CN/BP-AgPd), was successfully fabricated by assembling the as-prepared AgPd alloy nanoparticles (NPs) on mesoporous graphitic carbon nitride/black phosphorus (mpg-CN/BP) binary composites. This novel nanocomposite comprises a heterojunction support material formed
Guangming Jiang et al.
ACS nano, 9(11), 11014-11022 (2015-10-06)
We report the synthesis of core/shell face-centered tetragonal (fct)-FePd/Pd nanoparticles (NPs) via reductive annealing of core/shell Pd/Fe3O4 NPs followed by temperature-controlled Fe etching in acetic acid. Among three different kinds of core/shell FePd/Pd NPs studied (FePd core at ∼8 nm