261475
Dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
Dibutylboron triflate solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.271 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H18BF3O3S/c1-3-5-7-10(8-6-4-2)16-17(14,15)9(11,12)13/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Stereo- and regio-selective synthesis of erythro aldols.[2]
- As a promoter for the solution and polymer-supported trichloroacetimidate-based glycosylations.[1]
- Synthesis of β-alkoxy carbonyl compounds via one-step Mukaiyama aldol-type reaction.[3]
- Aldol-type cyclization for the stereoselective synthesis of cyclic ethers.[4]
- As a reagent for the formation of boron enolates.[5]
- As a complexation aid for the isolation of 1-acyldipyrromethanes.[6]
- As a promoter in [1,2]-Wittig reaction between aldehydes and O-benzyl or O-allyl glycolate esters, creating two contiguous stereocenters (1,2-diol) in good yield without the need for strong base.[7]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)