Principaux documents
259608
Sigma-Aldrich
m-Anisic hydrazide
98%
Synonyme(s) :
3-Methoxybenzoic hydrazide
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 259608, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
solid
Pf
93-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
Application
m-Anisic hydrazide has been used in the preparation of Schiff base ligands:
  • (5-chlorosalicylaldehyde furan-1-carbohydrazonato) hexamethylphosphoramide dioxomolybdenum (VI) dimethylformamide solvate[1]
  • 5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzo hydrazone[1]
  • (5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzylhydrazonato) dimethylsulfoxide dioxomolybdenum (VI)[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis, structure studies and electrochemistry of molybdenum (VI) Schiff base complexes in the presence of different donor solvent molecules.
Ngan NK, et al.
Polyhedron, 30(17), 2922-2932 (2011)