259276
2-Pentenoic acid
predominantly trans, 98%
Synonyme(s) :
trans-2-Pentenoic acid
117,00 €
About This Item
117,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Impuretés
10% cis isomer (maximum)
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
106 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
Clé InChI
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter