Key Documents
257184
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
Synonyme(s) :
Aluminumtriethanide
About This Item
Formule linéaire :
Al(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.16
Numéro Beilstein :
3587229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
25 wt. % in toluene
Densité
0.848 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Clé InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Angled septum-inlet adapter Z11,820-6 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z11,814-1 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z11,819-2 is recommended.
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter