Principaux documents
256951
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride solution
25 wt. % in toluene
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
25 wt. % in toluene
Chaîne SMILES 
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
Conditionnement
Packaged under nitrogen in Sure/Pac™ metal cylinders
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup