Documents
255882
Sigma-Aldrich
Acid Blue 29
Dye content 40 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H14N6Na2O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.49
Numéro C.I. (Colour Index):
20460
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 40%
λmax
602 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(10-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-5-2-1-3-6-13)9-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-7-4-8-15(11-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
Clé InChI
QCWPZYSLMIXIHM-DROYEMJCSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2