Principaux documents
254509
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthobutyrate
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethoxybutane
25 G
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
164,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Beilstein:
1737319
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
pb
145-147 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-5-6-7(8-2,9-3)10-4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
JAFMOTJMRSZOJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Kinetics and mechanism of gas-phase elimination of trimethyl orthobutyrate has been examined over the temperature range of 310-369°C and pressure range of 50-130Torr[1].
Application
Trimethyl orthobutyrate has been used in the preparation of:
  • 5-acetamido-9-O-butyroyl-3,5-dideoxy-D-glycero-2-nonulo pyranosonic acid[2]
  • 9-O-butyroyl-3,5-dideoxy-5-glycoloylamido-D-glycero-2-nonulo pyranosonic acid[2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
H Ogura et al.
Carbohydrate research, 167, 77-86 (1987-09-15)
Various 9-O-acyl derivatives of N-acetyl- and N-glycoloyl-neuraminic acid, and O-(5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha- and beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonic acid)-(2----6)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1----4)-D-glucopyranose were regioselectively synthesized by use of ortho esters. In addition, 5-acetamido-4-O-acetyl-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid was prepared starting from the benzyl and methyl esters of N-acetylneuraminic acid.
Edgar Márquez et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(47), 12140-12142 (2008-11-01)
The gas-phase elimination kinetics of the title compounds have been examined over the temperature range of 310-369 degrees C and pressure range of 50-130 Torr. The reactions, in seasoned vessels, are homogeneous, unimolecular, and follow a first-order rate law. The