Principaux documents
254452
Sigma-Aldrich
Chlorotripropylsilane
98%
Synonyme(s) :
Tripropylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)3SiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.80
Beilstein:
1737489
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC[Si](Cl)(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-4-7-11(10,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter