254355
2-Chloropropene
98%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-propene, Isopropenyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
pb
22.5-22.8 °C (lit.)
Pf
−138.6 °C (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-3(2)4/h1H2,2H3
Clé InChI
PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves