253847
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
Pyrogallol-4-carboxylic acid
83,40 €
About This Item
83,40 €
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
~205 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Clé InChI
BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable