T65404
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
≥97%
Synonyme(s) :
Formylphloroglucinol, NSC 38610, Phloroglucinaldehyde, Phloroglucinolcarboxaldehyde
148,00 €
About This Item
148,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H
Clé InChI
BTQAJGSMXCDDAJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2,4,6-trichlorophenyl hydrazones with potential inhibition of protein glycation
- Esculentoside A derivatives with haemolytic activity and LPS-induced nitric oxide production inhibition
- α-Nucleophiles for hydrolysis of organophosphorus nerve agents
- Xanthine oxidase inhibitors
- Non-complexes Schiff base hydrazones
- Methylated (±)-epigallocatechin gallate library for anticancer activity studies
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable