Principaux documents
252344
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai:
98%
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
n20/D 1.5270 (lit.)
pb
119-121 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup