250724
1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradecane
95%
Synonyme(s) :
14-Ane-S4
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
118-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CSCCSCCCSCCSC1
InChI
1S/C10H20S4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h1-10H2
Clé InChI
WMVHWZHZRYGGOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable