Documents
250708
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
97%
Synonyme(s) :
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Densité
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
BBXDMCQDLOCXRA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride reacts with 2-benzo[b]thienyllithium to yield 6-fluorobenzo[b]naphtho[2,3-d]thiophene.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
An unconventional synthetic approach to fluoro heteroaromatic compounds by a novel transformation of an anionically activated trifluoromethyl group.
Kiselyov AS and Strekowski L.
Tetrahedron Letters, 35(41), 7597-7600 (1994)