Principaux documents
250384
Sigma-Aldrich
Ethylpyrazine
98%
5 G
21,50 €
21,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
21,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
108200
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
21,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
152-153 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cnccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
KVFIJIWMDBAGDP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylpyrazine has been used in the synthesis of pyrazinoic acid[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.0 °F
Point d'éclair (°C)
42.78 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Notes. Synthesis of Pyrazinoic Acid.
Gainer H.
The Journal of Organic Chemistry, 24(5), 691-691 (1959)
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact
Protocoles
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.