250058
4,5,6,7-Tetrachlorofluorescein
Dye content 90 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H8Cl4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Composition
Dye content, 90%
λmax
496 nm
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1