Key Documents
249459
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzoyl chloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5394 (lit.)
Point d'ébullition
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter