248088
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
108-110 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c9-4-2(1-3(14)15)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1H2,(H,14,15)
Clé InChI
LGCODSNZJOVMHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetyl chloride
- 4-bromo-phenacyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable