247987
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
140.5 °C (lit.)
Pf
3.5 °C (lit.)
Densité
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
Clé InChI
PZBSPSOGEVCRQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter