Principaux documents
247286
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxyantimonate
Synonyme(s) :
Potassium antimonate, Potassium antimonate, hydrated, Potassium pyroantimonate, Potassium pyroantimonate trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
KSb(OH)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
Remplacé(e)(s) par