246859
Chloro(dimethyl)octylsilane
97%
Synonyme(s) :
Dimethyloctylchlorosilane, Octyldimethylchlorosilane
134,00 €
About This Item
134,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
222-225 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H23ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-12(2,3)11/h4-10H2,1-3H3
Clé InChI
DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter