Principaux documents
24616
Sigma-Aldrich
Vinyl chloroacetate
≥99.0%
50 ML
266,00 €
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
266,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2COOCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.53
Beilstein:
1745172
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0%
Contient
~0.01% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Densité
1.192 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H5ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H,1,3H2
Clé InChI
XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives[1].
Autres remarques
Used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
E.W. Holla
Angewandte Chemie (International Edition in English), 101, 222-222 (1989)
Radical (co) polymerization of vinyl chloroacetate and N-vinylpyrrolidone mediated by bis (acetylacetonate) cobalt derivatives.
Kaneyoshi H and Matyjaszewski K.
Macromolecules, 39(8), 2757-2763 (2006)
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were