Principaux documents
245259
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyl cobalt(I)
technical grade
Synonyme(s) :
CpCo(CO)2, Cobalt dicarbonyl cyclopentadiene, Cyclopentadienyl cobalt(I) dicarbonyl, Cyclopentadienylcobalt dicarbonyl, Cyclopentadienyldicarbonylcobalt
About This Item
Formule linéaire :
C5H5Co(CO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
pb
139-140 °C/710 mmHg (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Co].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Co/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;/h1-5H;;;
Clé InChI
HUSLGLMTBHLWKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for the cyclotrimerization of alkynes.
Mediates the [2+2+2]-cyclization of allenediynes to tricyclic systems.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Tetrahedron, 62, 10582-10582 (2006)
Room Temperature CpCo-Mediated Cyclization of alpha,delta,omega-Enediynes to Rearranging Strained Tricylic Dienes. Some Observations of Kinetic versus Thermodynamic Control.
J. Kevin Cammack et al.
The Journal of organic chemistry, 61(14), 4798-4800 (1996-07-12)
Dmitri V Konarev et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(46), 16821-16829 (2020-11-13)
The reduction of copper(ii) octafluoro- {CuII(F8Pc)} and hexadecafluorophthalocyanines {CuII(F16Pc)} by NaCpCo(CO)2 in the presence of cryptand[2.2.2] yields new crystalline {cryptand(Na+)}[CuII(F8Pc)˙3-]-·2C6H4Cl2 (1) and {cryptand(Na+)}2[CuII(F16Pc)4-]2-·C6H14 (2) salts. Together with two previously characterized salts of CuII(FxPc) (x = 8 and 16), this allows